Learn More
Oxcarbazepine, TRC
Codice prodotto. 17950385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17950385 10 mg 10mg
17921745 100 mg 100mg
17983345 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17950385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO86925010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28721-07-5
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Sinonimo Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
IUPAC Name 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Oxcarbazepine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Peso formulazione 252.0899
Percent Purity >95%