missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxethazaine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16414517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16414517

Marca: Medchem Express HYB0955

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Oxethazaine (Oxetacaine), a precursor of phentermine acidic, is an acid-resistent and orally active analgesic agent. Oxethazaine (Oxetacaine) has the potential for the relief of pain associated with peptic ulcer disease or esophagitis.

Oxethazaine (Oxetacaine), a precursor of phentermine acidic, is an acid-resistent and orally active analgesic agent. Oxethazaine (Oxetacaine) has the potential for the relief of pain associated with peptic ulcer disease or esophagitis.

Specifica

Materiale o nome chimico Oxethazaine
Forma fisica Solid
CAS 126-27-2
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H41N3O3
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Oxetacaine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.92 mM)
SMILES OCCN(CC(N(C(C)(C)CC1=CC=CC=C1)C)=O)CC(N(C(C)(C)CC2=CC=CC=C2)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 467.64
Peso formulazione 467.64
Percent Purity 99.07%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato