Learn More
Oxfendazole (Fenbendazole Sulfoxide), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxfendazole |
| CAS | 53716-50-0 |
| Nomi componenti o analita | Oxfendazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H13 N3 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3 |
| Vedi altri risultati |