Learn More
Oxfendazole, MedChemExpress
Descrizione
Oxfendazole is the sulfoxide form of fenbendazole which is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxfendazole |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 53716-50-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H13N3O3S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 31.25 mg/mL (99.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only