Learn More
Oxfendazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17515585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17515585 5 g 5g
17505585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17515585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 53716-50-0
Formula molecolare C15H13N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 315.35
Numero MDL 00801063
InChI Key BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name methyl N-[6-(benzenesulfinyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)S(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Oxfendazole
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder/Crystals
Colore White to Light Yellow to Beige
Indice di Merck 13-7004
Quantità 5 g