Learn More
Oxibendazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318128 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318128 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA15784000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxibendazole
CAS 20559-55-1
Nomi componenti o analita Oxibendazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H15 N3 O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Oxibendazole, Methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, SKF-30310
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC Name methyl N-(5-propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 249.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 249.1113 g/mol