Learn More
Oxibendazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448226
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448226 100 mg 100mg
16444327 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448226 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0299
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
MedChemExpress Oxibendazole is an effective benzimidazole anthelmintic and is against nema-tode infections. Oxibendazole can induces apoptosis and has anti-cancer and anti-inflammation activities.
Oxibendazole is an effective benzimidazole anthelmintic and is against nema-tode infections. Oxibendazole can induces apoptosis and has anti-cancer and anti-inflammation activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxibendazole
Forma fisica Powder
CAS 20559-55-1
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H15N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 2.5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(OCCC)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 249.27
Peso formulazione 249.27
Percent Purity 98.91%
Grado Research
Research purposes only