Learn More
Oxibendazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17515555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17515555 1 g 1g
17525555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17515555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468810010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 20559-55-1
Formula molecolare C12H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 249.27
Numero MDL 00133728
InChI Key RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl N-(6-propoxy-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCOC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Oxibendazole
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Beige
Indice di Merck 13-7005
Solubilità Insoluble in water
Quantità 1 g