Learn More
Oxidation Reagent 0.05 M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16885421
Cambia vista
Click to view available options
Oxidation Reagent 0.05 M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v), 4 x 2500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16885421 Oxidation Reagent 0.05 M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v), 4 x 2500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16885421 Fornitore Burdick & Jackson BioSyn N. del fornitore BR6644X2.5GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    1043.86€ / pezzi 4
    Risparmia 36.14€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagent solvents for DNA/RNA synthesis
  • Specifically processed and purified to exacting specifications, ensure outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2 micron for oxidation reagents and 0.1 micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxidation reagent
Punto di fusione −42.2°C
CAS 7553-56-2
Colore Colorless to yellow
CAS max % 0.013
Quantità 4 x 2.5 L
Imballaggio GL45 Glass Bottle
Forma fisica Clear liquid
Linea di prodotti BioSyn
Punti di ebollizione 115.25°C (1.013 hPa)
Boiling and melting point temperatures are based off the physical main component.