Learn More
Branson Ultrasonics™ Oxide Remover
Codice prodotto. 10193094
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10193094 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10193094 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 000020404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.78€
    20.08€ / pezzi 1
    Risparmia 6.70€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • oxide remover
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid