Learn More
Oxilofrine hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
Oxilofrine hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxilofrine Hydrochloride |
| CAS | 942-51-8 |
| Nomi componenti o analita | Oxilofrine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Oxilofrine Hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)- (9CI), 4-Hydroxyephedrinehydrochloride, Suprifen hydrochloride, p-Hydroxyephedrine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11-2)10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-7,10-13H,1-2H3;1H/t7-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-(methylamino)propyl]phenol;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |