Learn More
Oxindole, 97%, pure
Codice prodotto. 10590774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10590774
Marca: Thermo Scientific Acros 129670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 59-48-3 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-48-3
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00005711
InChI Key JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxindole, indolin-2-one, 2-oxindole, 2-indolinone, 1,3-dihydro-2h-indol-2-one, oxindol, 2-oxoindoline, 2-oxindoline, indol-2 3h-one, 2h-indol-2-one, 1,3-dihydro
PubChem CID 321710
ChEBI CHEBI:31697
IUPAC Name 1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxindole
Nota nome 97%
Punto di fusione 123°C to 128°C
Punti di ebollizione 227°C (73.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 282
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble inn most organic solvents
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 97%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/