Learn More
Oxoadipic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424768
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16424768 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16424768 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11322710mg
MedChemExpress Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Oxoadipic acid is a key metabolite of the essential amino acids tryptophan and lysine.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxoadipic acid
Forma fisica Solid
CAS 3184-35-8
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H8O5
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (1561.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CCCC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 160.12
Peso formulazione 160.12
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only