Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar Bacteriological
Codice prodotto. 10055782
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Codice prodotto. 10055782
Marca: Thermo Scientific™ LP0011T
Oxoid Agar Bacteriological (Agar No. 1) is a clear purified high gel strength bacteriological agar compatible with all culture media.
Oxoid Agar Bacteriological (Agar No. 1) is a clear purified high gel strength bacteriological agar compatible with all culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Agar No. 1, bacteriological
Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 5 kg