Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar Bacteriological
Descrizione
Oxoid Agar Bacteriological (Agar No. 1) is a clear purified high gel strength bacteriological agar compatible with all culture media.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Agar batteriologico (agar n. 1) |
| Forma | In polvere |
| Product Type | Agar |
| Quantità | Confezioni singole |