Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ O-Ring
Codice prodotto. 10118052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10118052 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10118052 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AG0030A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Oxoid AnaeroJar O-Ring is for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
Oxoid AnaeroJar O-Ring is for use with AnaeroJar 2.5L, Part No. AG0025A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo AnaeroJar O-ring
Product Line Thermo Scientific Oxoid
Quantità 5/Pk.