Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
Codice prodotto. 10423863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10423863 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10423863 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore LP0056J
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Normal working concentration 0.15% w/v. Each vial supplements 500mL of medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Bile Salts No. 3
Forma Powder
Product Type Bile Salts
Quantità 250 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BILE SALTS No 3 L56
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid