Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento C-F-C Oxoid™
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid C-F-C Supplement is used for the isolation of Pseudomonas species.
- Add to to Pseudomonas Agar Base, Part No. CM0559B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento C-F-C |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |