Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento C-N Oxoid™
Codice prodotto. 11424179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424179 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424179 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0102E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Oxoid C-N Supplement is used for the isolation of Pseudomonas aeruginosa.
Oxoid C-N Supplement is used for the isolation of Pseudomonas aeruginosa.
  • Add to to Pseudomonas Agar Base, Part No. CM0559B
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Supplemento C-N
Forma Liofilizzato
Product Type Microbiology Media
Quantità 10/confezione
Resa Ciascun flacone per 500 ml di terreno