Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento selettivo Clostridium Difficile Oxoid™
Descrizione
Oxoid Clostridium Difficile Selective Supplement is added to Clostridium Difficile Agar Base, Part No. CM0601B.
Each vial supplements 500mL of medium.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento selettivo Clostridium Difficile |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Clostridrium difficile SELECTIVE SUPPLEMENT
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cefoxitin (FOX)