Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO2Gen™ Compact Sachet
Codice prodotto. 10565953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10565953 20/Pk. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10565953 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CD0020C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Oxoid CO2 Gen Compact Sachet is for use in Compact Plastic Pouch.
Oxoid CO2 Gen Compact Sachet is for use in Compact Plastic Pouch.
  • No water or catalyst required
  • No hydrogen gas produced
  • For use with Compact Plastic Pouch, Part No. AG0020C and AnaeroGen Compact Sealing Clip, Part No. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo CO2 Generating Compact Sachet
Formato Compact Gas Generation Sachet
Product Line Thermo Scientific Oxoid
Quantità 20/Pk.