Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ CO2 Gen™
Codice prodotto. 10259532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10259532 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10259532 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CD0025A
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Generate carbon dioxide atmosphere in AnaeroJar™ 2.5L with Oxoid CO2 Gen Sachet.
Generate carbon dioxide atmosphere in AnaeroJar™ 2.5L with Oxoid CO2 Gen Sachet.
  • No water or catalyst required
  • No hydrogen gas produced
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Sacchetto Thermo Scientific Oxoid CO2 Gen
Formato Sacchetti per generazione di gas
Product Line Thermo Scientific Oxoid
Quantità 10/confezione