Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di cicloesimide Oxoid™ (0.1%)
Codice prodotto. 10661185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10661185 Confezioni singole 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10661185 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0222C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    31.20€ / 100mL
    Risparmia 5.20€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Oxoid Cycloheximide Solution (0.1%) (100mg/vial) is used for the suppression of fungi.
Oxoid Cycloheximide Solution (0.1%) (100mg/vial) is used for the suppression of fungi.
Add to Bacillus Cereus Selective Agar Base, Part No. CM0617B; Raka-Ray Agar Base, Part No. CM0777B; and Universal Beer Agar, Part No. CM0651B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Soluzione di cicloesimide (0.1%)
Forma Liquido
Product Type Solution
Quantità Confezioni singole
Resa La resa dipende dalla formulazione; seguire le linee guida per il prodotto specifico.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CYCLOHEXIMIDE SOLUTION
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide