Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostic Discs
Codice prodotto. 11973832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Discs
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11973832 50 Discs pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11973832 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DD0002T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    12.48€ / pezzi 50
    Risparmia 15.52€
    55% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
For identification and differentiation of microorganisms
  • Differentiation of Lancefield Group A Streptococci from other beta-haemolytic Streptococci
  • Size: 50 discs
Order Info
Supplied in cartridges of 50 discs each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Bacitracin
Quantità 50 Discs