Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Egg Yolk Tellurite Emulsion
Codice prodotto. 10481743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10481743 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10481743 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0054C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.63€
    72.15€ / 100mL
    Risparmia 9.48€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL