Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antimicrobial Susceptibility Discs
Codice prodotto. 11993812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Concentrazione:
10 µg
120 μg
30μ g
Dimensione della confezione:
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Concentrazione Dimensione della confezione
11993812 120 μg pezzi 250
10538623 10 µg pezzi 250
10299772 30μ g pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11993812 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CT0794B
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin Antimicrobial Susceptibility discs.
  • Easy-to-read labeling
  • Shatterproof, spring-loaded cartridges
  • End-of-cartridge indicator
  • Reproducible performance
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge; 5 Cartridges/Package. Sold by 5 Cartridges/Package only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Gentamicin
Certificazione/Conformità Complies with CLSI guidelines
Concentrazione 120 μg
Descrizione Oxoid Gentamicin Antimicrobial Susceptibility Discs
Codice antibiotico CN
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
N. per confezione 5 Cartridges/Pk.
Tipo di imballaggio 50 Discs/Cartridge
Quantità 50 Discs/Cartridge