Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento Half Fraser Oxoid™
Codice prodotto. 11484209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
For 2.25L of base
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484209 10/confezione pezzi 10
13235399 For 2.25L of base pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484209 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0166E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
The Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.
Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.
  • Add to Fraser Broth Base, Part No. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Supplemento Half Fraser
Forma Liofilizzato
Product Type Microbiology Media
Quantità 10/confezione
Resa Ciascun flacone per 225 ml di terreno
Specie Listeria