Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento Half Fraser Oxoid™
Codice prodotto. 13235399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
For 2.25L of base
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13235399 For 2.25L of base pezzi 10
11484209 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13235399 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0166G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    605.10€ / pezzi 10
    Risparmia 6.90€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.
Oxoid Half Fraser Supplement is used for the enrichment of Listeria species.
  • Add to Fraser Broth Base, Part No. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Half Fraser Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Microbiology Media
Quantità For 2.25L of base
Specie Listeria