Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento kanamicina solfato Oxoid™
Descrizione
Oxoid Kanamycin Sulphate Supplement (10mg/vial) is added to Kanamycin Esculin Azide Agar Base, Part No. CM0591B.
Add to Kanamycin Esculin Azide Agar Base, Part No. CM0591B
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento kanamicina solfato |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |