missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Karmali Campylobacter Selective Supplement
Descrizione
Oxoid Campylobacter Selective Supplement, Karmali is used for the isolation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli when incubated at 42°C.
- Add to Campylobacter Agar Base (Karmali), Part No. CM0935B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Specifica
| Descrizione | Campylobacter Selective Supplement, Karmali |
| Forma | Freeze-dried |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/Pk. |
| Resa | Each vial for 500mL medium |
| Specie | Campylobacter |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Campylobacter Selective Supplement Karmali
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H300-Letale se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Vancomycin hydrochloride
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?