Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE Supplement
Codice prodotto. 17180661
Cambia vista
Click to view available options
Resa:
Each vial for 100mL medium
Each vial for 500mL medium
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Resa unitSize
17180661 Each vial for 100mL medium pezzi 10
17190661 Each vial for 500mL medium pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17180661 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0251A
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
Oxoid Legionella BCYE Supplement is used for the isolation of Legionella spp.
Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Legionella BCYE Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Microbiology Media
Quantità 10/Pk.
Resa Each vial for 100mL medium
Specie Legionella