Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella GVPC Selective Supplement
Codice prodotto. 17100671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17100671 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17100671 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0252E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement is used for the isolation of Legionella spp. from environmental samples.
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement is used for the isolation of Legionella spp. from environmental samples.
  • Add to Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Legionella GVPC Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10/Pk.
Resa Each vial for 500mL medium
Specie Legionella
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Legionella Selective Supplement (GVPC)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate