Learn More
Thermo Scientific™ Malt Extract Broth Oxoid™
Cultivate molds and yeasts with typical morphology and pigmentation with this acidic medium.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0057B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59500kg
Codice prodotto. 10031752
  • 220.00€ / 500g
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cultivate molds and yeasts with typical morphology and pigmentation with Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract Broth (Dehydrated). Mycological peptone in the medium gives a luxuriant growth of yeasts and molds with typical morphology and pigmentation. Due to the acidic nature of the medium, it inhibits the growth of bacteria resulting in improved isolation of yeasts and molds from materials heavily infected with bacteria.
Malt Extract Broth is a liquid medium recommended for the cultivation of molds and yeasts.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Specifica
Specifica
Brodo estratto di malto
Dehydrated Culture Media
Per terreno da 25.0 l
In polvere
Confezioni singole
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MALT EXTRACT BROTH
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304-IN CASO DI INALAZIONE:.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barley, malt
Offerte speciali
For Laboratory Use Only