Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Metronidazole Disc
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazole Disc is used for presumptive identification of Gardnerella vaginalis.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Descrizione | Metronidazole Disk |
| Analiti rilevabili | G. vaginalis |
| Formato | Disk, Cartridge |
| Tipo | Metronidazole Disk |
| Tipo di imballaggio | 1 Cart./Pk. |
| Quantità | 50 Disks |