Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento Mycoplasma G Oxoid™
Codice prodotto. 12751850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12751850 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12751850 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0059C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Oxoid Mycoplasma Supplement is for the isolation of mycoplasmas.
Oxoid Mycoplasma Supplement G is for the isolation of mycoplasmas.
  • Add to Mycoplasma Pneumoniae Agar, Part No. CM0401B or CM0403B
  • Each vial supplements 80mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Supplemento Mycoplasma G
Forma Liofilizzato
Product Type Microbiology Media
Quantità 10/confezione
Resa Ciascun flacone per 80 ml di terreno
Specie Mycoplasma species