Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONPG Disc
Codice prodotto. 10168102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Discs
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10168102 50 Discs pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10168102 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DD0013T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.55€
    30.34€ / pezzi 50
    Risparmia 14.21€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc is used for rapid detection of beta-galactosidase activity.
Thermo Scientific™ Oxoid ONPG Disc is used for rapid detection of beta-galactosidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Disk
Tipo ONPG Disk
Include ONPG Disk
Quantità 50 Discs