Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone Bacteriological Neutralized
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Descrizione
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized is the neutralized form of Peptone Bacteriological.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Peptone batteriologico neutralizzato |
| Forma | In polvere |
| Product Type | Peptone |
| Quantità | Confezioni singole |