Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P
Description
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification of peptic digests of animal tissue.
The high sulphur content makes it ideal for use in culture media.
- The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Form | Dehydrated Powder |
| Product Type | Peptone |
| For Use With (Application) | Culture media |
| Quantity | 500 g |
| Protein Source | Pork |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.