Learn More
Thermo Scientific™ Agar purificato Oxoid™
Codice prodotto. 10260343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10260343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10260343 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore LP0028B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Oxoid Purified Agar is an exceptionally bright and clear agar recommended for electrophoresis studies but also suitable for many bacteriological purposes.
Oxoid Purified Agar is an exceptionally bright and clear agar recommended for electrophoresis studies but also suitable for many bacteriological purposes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disidratato; agar purificato
Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 500 g
Resa Per terreno da 10.3 l
Per uso esclusivo in laboratorio