Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ SPS Disc
Codice prodotto. 10127462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Disks/Cartridge
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10127462 50 Disks/Cartridge pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10127462 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DD0016T
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc is used for presumptive identification of Peptostreptococcus anaerobius.
Thermo Scientific™ Oxoid SPS Disc is used for presumptive identification of Peptostreptococcus anaerobius.
Susceptibility disc format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione SPS Disk
Analiti rilevabili P. anaerobius
Formato Susceptibility Disk
Tipo SPS Disk
Quantità 50 Disks/Cartridge