Learn More
Thermo Scientific™ Cartina di reazione monouso per raggruppamento di streptococchi Oxoid™
Codice prodotto. 10075762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 cartine
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10075762 50 cartine pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10075762 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DR0500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.42€
    30.55€ / pezzi 50
    Risparmia 2.87€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Oxoid Streptococcal Grouping Disposable Reaction Card is used with Streptococcal Grouping Reagents.
A latex agglutination test for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Conservare liofilizzato a temperatura da 2° a 25 °C e ricostituire a temperatura da 2° a 8 °C
Descrizione Cartina di reazione monouso per raggruppamento di streptococchi
Tipo Reaction Card for Streptococcus Testing
Organism Group Group A, B, C, D, F and G
Quantità 50 cartine