Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione di urea al 40% Oxoid™
Codice prodotto. 11934052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11934052 10/confezione pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11934052 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0020K
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Oxoid Urea 40% SolutionA solution is used for addition to culture media.
Oxoid Urea 40% Solution is used for addition to culture media.
  • For 100mL medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Urea soluzione 40%
Forma Liquido
Product Type Microbiology Media
Quantità 10/confezione
Resa Ciascun flacone per 100 ml di terreno