Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin Supplement
Codice prodotto. 12638797
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
3 mg/Vial
5 mg/Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
12638797 5 mg/Vial pezzi 10
13285399 3 mg/Vial pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12638797 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0247E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used for addition to selective media for isolation of Vancomycin Resistant Enterococci and High Level Aminoglycoside Resistant Enterococci from clinical specimens.
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin Supplement is for addition to selective media for the isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) and High Level Aminoglycoside Resistant Enterococci (HLARE) from clinical specimens.
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Oxoid™ Vancomycin Supplement
Forma Powder
Product Type Microbiology Media
Tipo di imballaggio 5 mg/Vial
Quantità 10/Pk.
Specie Vancomycin-resistant Enterococci (VRE), High-level Aminoglucoside-resistant Enterococci (HLARE)