Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vegetable Peptone Broth
Codice prodotto. 10066842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10066842 500 g 500g
10322323 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10066842 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore VG0101B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    121.90€ / 500g
    Risparmia 4.10€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a meat-free general-purpose peptone.
Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a highly nutritious, general-purpose peptone.
An exceptional meat-free alternative to Typtone Soya Broth, it delivers equivalent performance in culture media or as a fermentation base.
  • Meat-free alternative to Typtone Soya Broth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Forma Dehydrated Powder
Product Type Peptone
Da utilizzare con (applicazione) Culture media or fermentation processes
Quantità 500 g
Protein Source Pea / Yeast
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.