Learn More
Thermo Scientific™ Dischi fattore X Oxoid™
Codice prodotto. 11933842
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
1 cartuccia/confezione
5 Cart./Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11933842 1 cartuccia/confezione pezzi 50
11459858 5 Cart./Pk. pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11933842 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore DD0003T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    33.64€ / pezzi 50
    Risparmia 5.06€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Da -10° a -20 °C
Descrizione Dischi fattore X
Analiti rilevabili Haemophilus species
Tipo X Factor Disc
Tipo di imballaggio 1 cartuccia/confezione
Quantità 50 dischi/cartuccia