Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Supplement
Codice prodotto. 11484179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484179 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11484179 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SR0109E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.83€
    108.40€ / pezzi 10
    Risparmia 9.43€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Oxoid Yersinia Selective Supplement is used for the isolation of Yersinia enterocolitica.
Oxoid Yersinia Selective Supplement is used for the isolation of Yersinia enterocolitica.
  • Add to Yersinia Selective Agar Base, Part No. CM0653B
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Yersinia Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10/Pk.
Resa Each vial for 500mL medium
Specie Yersinia species