Learn More
Oxolinic acid, 98%
Codice prodotto. 10770540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10770540
Marca: Thermo Scientific Acros 431510050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14698-29-4
Formula molecolare C13H11NO5
Molecular Weight (g/mol) 261.23
Numero MDL MFCD00056775
InChI Key KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
IUPAC Name 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Oxolinic acid
Punto di fusione 314.0°C to 316.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,7044
Peso formulazione 261.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxolinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/