Learn More
Oxolinic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452299
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
Codice prodotto. 16452299
Marca: Medchem Express HYB1002
MedChemExpress Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Oxolinic acid is an antibiotic against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Oxolinic acid can be used for the research of acute and chronic urinary tract infections. Oxolinic acid is a DNA/RNA synthesis inhibitor. Oxolinic acid acts a dopamine uptake inhibitor and stimulants locomotor effect in mice.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxolinic acid
Forma fisica Solid
CAS 14698-29-4
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H11NO5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (3.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 261.23
Peso formulazione 261.23
Percent Purity 98.39%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.