Learn More
Oxolinic Acid, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Oxolinic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxolinic acid |
| CAS | 14698-29-4 |
| Nomi componenti o analita | Oxolinic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H11 N O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Oxolinic Acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-6,7-methylenedioxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6,7-methylenedioxy-4-quinolone-3-carboxylic acid, 5-Ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid, Dioxacin, Emyrenil, Gramurin, Inoxyl, NSC 110364, Nidantin, Ossian, Oxoboi, Oxolinic acid, Pietil, Prodoxal, Prodoxol, S 0208, Starner, Starner 20WP, Ultibid, Urinox, Uritrate, Uro-Alvar, Urotrate, Uroxin, Uroxol, Utibid, W 4565 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| IUPAC Name | 5-ethyl-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |