Learn More
Oxone∣r, monopersulfate
Codice prodotto. 11443850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443850 100 g 100g
11463850 1 kg 1kg
11453850 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443850 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089892.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.74 g/mol
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70693-62-8
Formula molecolare H3K5O18S4
Molecular Weight (g/mol) 614.74
Numero MDL MFCD00040551
InChI Key HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Specifica
Materiale o nome chimico Oxone
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (100mg/ml).
Peso formulazione 615.5
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.15 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxone, monopersulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium